Drukuj
3,5-Diisopropylpyrazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Diisopropyl-1H-pyrazole
OR921043-1G OR921043-25G OR921043-5G
APOSOR921043-1GEA 305 PLN
APOSOR921043-1G APOSOR921043-25G APOSOR921043-5G
3,5-Diisopropylpyrazole
3,5-Diisopropylpyrazole
Formuła: C₉H₁₆N₂
MW: 152.24 g/mol
Temp. topnienia: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671516
Numer CAS: 17536-00-4