Drukuj
S-Sodium ethanethiosulphonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethanethiosulphonic acid S-Sodium Salt
OR921031-100G OR921031-25G OR921031-5G
APOSOR921031-100GEA 2150 PLN
APOSOR921031-100G APOSOR921031-25G APOSOR921031-5G
S-Sodium ethanethiosulphonate 95%
S-Sodium ethanethiosulphonate
Formuła: C₂H₆O₂S₂
MW: 148.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 31999-88-9