Drukuj
1,3-Dietoksybenzen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR920967-25G OR920967-5G
APOSOR920967-25GEA 1350 PLN
APOSOR920967-25G APOSOR920967-5G
1,3-Dietoksybenzen 97%
1,3-Dietoksybenzen
Formuła: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015145
Numer CAS: 2049-73-2