Drukuj
1-Methyl-2-phenylethyl acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Acetoxy-1-phenylpropane, Acetic Acid 1-Methyl-2-phenylethyl Ester
OR920861-1G OR920861-5G
APOSOR920861-1GEA 1010 PLN
APOSOR920861-1G APOSOR920861-5G
1-Methyl-2-phenylethyl acetate 95%
1-Methyl-2-phenylethyl acetate
Formuła: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01672540
Numer CAS: 2114-33-2