Drukuj
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR920701-1G OR920701-250MG OR920701-5G
APOSOR920701-1GEA 1370 PLN
APOSOR920701-1G APOSOR920701-250MG APOSOR920701-5G
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine
Formuła: C₇H₆N₄O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075383
Numer CAS: 107866-54-6