Drukuj
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Chloro-2-(methoxymethoxy)-1-propene
OR920588-1G OR920588-5G
APOSOR920588-1GEA 1210 PLN
APOSOR920588-1G APOSOR920588-5G
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene 95%
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene
Formuła: C₅H₉ClO₂
Temp. Wrzenia: 63 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130115
Numer CAS: 105104-40-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III