Drukuj
3-Mercaptoisobutyric acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Mercapto-2-methylpropionic Acid
OR920443-1G OR920443-25G OR920443-5G
APOSOR920443-1GEA 656 PLN
APOSOR920443-1G APOSOR920443-25G APOSOR920443-5G
3-Mercaptoisobutyric acid 95%
3-Mercaptoisobutyric acid
Formuła: C₄H₈O₂S
MW: 120.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671555
Numer CAS: 26473-47-2