Drukuj
Kwas 2-hydroksy-1-naftalenokarboksylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR920361-100G OR920361-25G
APOSOR920361-100GEA 946 PLN
APOSOR920361-100G APOSOR920361-25G
Kwas 2-hydroksy-1-naftalenokarboksylowy 98%
Kwas 2-hydroksy-1-naftalenokarboksylowy
Formuła: C₁₁H₈O₃
MW: 188.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004009
Numer CAS: 2283-08-1