Drukuj
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR920209-100G OR920209-25G OR920209-5G
APOSOR920209-100GEA 551 PLN
APOSOR920209-100G APOSOR920209-25G APOSOR920209-5G
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
Formuła: C₁₉H₁₇Br₂P
Temp. topnienia: 234…236 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011864
Numer CAS: 1034-49-7