Drukuj
Eter allilowo-fenylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (Allyloxy)benzene
OR920084-100G OR920084-500G
APOSOR920084-100GEA 377 PLN
APOSOR920084-100G APOSOR920084-500G
Eter allilowo-fenylowy 98%
Eter allilowo-fenylowy
Formuła: H₂CCHCH₂OC₆H₅
MW: 134.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 192
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008644
Numer CAS: 1746-13-0