Drukuj
Kwas benzylomalonowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR920047-25G OR920047-5G
APOSOR920047-25GEA 870 PLN
APOSOR920047-25G APOSOR920047-5G
Kwas benzylomalonowy 98%
Kwas benzylomalonowy
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004261
Numer CAS: 616-75-1