Drukuj
1-Bromo-4-chlorobutan 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR919950-100G OR919950-500G
APOSOR919950-100GEA 731 PLN
APOSOR919950-100G APOSOR919950-500G
1-Bromo-4-chlorobutan 97+%
1-Bromo-4-chlorobutan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 171.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 175…176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001010
Numer CAS: 6940-78-9
Jednostka: 1993
ADR: 3 III