Drukuj
Trimethylpropylammonium bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N,N,N-Trimethylpropan-1-aminium bromide
OR919812-1G OR919812-25G OR919812-5G
APOSOR919812-1GEA 270 PLN
APOSOR919812-1G APOSOR919812-25G APOSOR919812-5G
Trimethylpropylammonium bromide 95%
Trimethylpropylammonium bromide
Formuła: C₆H₁₆BrN
MW: 182.11 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06227832
Numer CAS: 2650-50-2