Drukuj
4-(2-Acetoxyethoxy)toluene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(p-Tolyloxy)ethyl acetate, Ethylene Glycol Mono-p-tolyl Ether Acetate, Acetic Acid 2-p-Tolyloxyethyl Ester, 2-p-Tolyloxyethyl Acetate
OR919731-10G OR919731-1G OR919731-5G
APOSOR919731-10GEA 667 PLN
APOSOR919731-10G APOSOR919731-1G APOSOR919731-5G
4-(2-Acetoxyethoxy)toluene 95%
4-(2-Acetoxyethoxy)toluene
Formuła: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059337
Numer CAS: 6807-11-0