Drukuj
Isoamyl lactate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Isopentyl Lactate, Lactic Acid Isoamyl Ester
OR919725-25G OR919725-5G
APOSOR919725-25GEA 1420 PLN
APOSOR919725-25G APOSOR919725-5G
Isoamyl lactate 95%
Isoamyl lactate
Formuła: C₈H₁₆O₃
MW: 160.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046638
Numer CAS: 19329-89-6