Drukuj
2,2'-Dipirydyloamina 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,2'-Iminodipyridine, Di(pyridin-2-yl)amine, Chlorpheniramine Related Compound B
OR919705-25G OR919705-5G
APOSOR919705-25GEA 2120 PLN
APOSOR919705-25G APOSOR919705-5G
2,2'-Dipirydyloamina 99%
2,2'-Dipirydyloamina
Formuła: C₁₀H₉N₃
MW: 171.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006247
Numer CAS: 1202-34-2