Drukuj
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl (R)-(-)-beta-hydroxyisobutyrate, (R)-Methyl 3-hydroxy-2-methylpropanoate
OR919434-5G OR919434-1G OR919434-10G
APOSOR919434-5GEA 743 PLN
APOSOR919434-5G APOSOR919434-1G APOSOR919434-10G
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 97%
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate
Formuła: C₅H₁₀O₃
MW: 118.1311 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063450
Numer CAS: 72657-23-9