Drukuj
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR919237-1G OR919237-5G
APOSOR919237-1GEA 392 PLN
APOSOR919237-1G APOSOR919237-5G
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formuła: C₈H₁₄O₃
MW: 158.20 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10566907
Numer CAS: 66185-74-8