Drukuj
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Naphthoxy)acetic acid hydrazide, 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetohydrazide
OR9192-1G OR9192-5G
APOSOR9192-1GEA 110 PLN
APOSOR9192-1G APOSOR9192-5G
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216.24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00156157
Numer CAS: 24310-15-4