Drukuj
Allyl cinnamate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Allyl Cinnamate, Cinnamic Acid Allyl Ester, Cinnamic acid Allyl Ester
OR919186-100G OR919186-1KG OR919186-500G
APOSOR919186-100GEA 621 PLN
APOSOR919186-100G APOSOR919186-1KG APOSOR919186-500G
Allyl cinnamate 98%
Allyl cinnamate
Formuła: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026105
Numer CAS: 1866-31-5