Drukuj
4-Bromo-2-metylopirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9191-100G OR9191-25G OR9191-5G OR9191-1G
APOSOR9191-100GEA 946 PLN
APOSOR9191-100G APOSOR9191-25G APOSOR9191-5G APOSOR9191-1G
4-Bromo-2-metylopirydyna 98%
4-Bromo-2-metylopirydyna
Formuła: C₆H₆BrN
Gęstość: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788196
Numer CAS: 22282-99-1