Drukuj
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR919056-1G OR919056-5G
APOSOR919056-1GEA 981 PLN
APOSOR919056-1G APOSOR919056-5G
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 95%
3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid
Formuła: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04970957
Numer CAS: 956352-96-8