Drukuj
Trichloroacetic anhydride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR918986-250G OR918986-50G
APOSOR918986-250GEA 2680 PLN
APOSOR918986-250G APOSOR918986-50G
Trichloroacetic anhydride 95%
Trichloroacetic anhydride
Formuła: C₄Cl₆O₃
Temp. Wrzenia: 139…141 °C/60mmHg
Gęstość: 1,69 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000793
Numer CAS: 4124-31-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,I