Drukuj
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR918735-10G OR918735-5G
APOSOR918735-10GEA 443 PLN
APOSOR918735-10G APOSOR918735-5G
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol 97%
2-(2-Methoxyphenyl)ethanol
Formuła: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004512
Numer CAS: 7417-18-7