Drukuj
4-Metoksy-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynooksyl (4-Metoksy-TEMPO) 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy
OR918603-1G OR918603-5G
APOSOR918603-1GEA 313 PLN
APOSOR918603-1G APOSOR918603-5G
4-Metoksy-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynooksyl (4-Metoksy-TEMPO) 95%
4-Metoksy-2,2,6,6-tetrametylo-1-piperydynooksyl (4-Metoksy-TEMPO)
Formuła: C₁₀H₂₀NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00270334
Numer CAS: 95407-69-5