Drukuj
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-(3-Aminophenyl)-3-methylimidazolidin-2-one
OR918500-1G OR918500-250MG
APOSOR918500-1GEA 998 PLN
APOSOR918500-1G APOSOR918500-250MG
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone 95%
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone
Formuła: C₁₀H₁₃N₃O
MW: 191.2300 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05864562
Numer CAS: 517918-82-0