Drukuj
3-Metylo-4-heptanon 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR918380-10G OR918380-1G OR918380-5G
APOSOR918380-10GEA 2760 PLN
APOSOR918380-10G APOSOR918380-1G APOSOR918380-5G
3-Metylo-4-heptanon 95%
3-Metylo-4-heptanon
Formuła: C₈H₁₆O
Temp. Wrzenia: 156 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00048721
Numer CAS: 15726-15-5