Drukuj
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR918236-1G OR918236-250MG OR918236-5G
APOSOR918236-1GEA 385 PLN
APOSOR918236-1G APOSOR918236-250MG APOSOR918236-5G
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 95%
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Formuła: C₄H₇Cl₂N₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09701417
Numer CAS: 135206-76-7