Drukuj
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
OR9181-1G OR9181-5G
APOSOR9181-1GEA 276 PLN
APOSOR9181-1G APOSOR9181-5G
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
Formuła: C₉H₁₁BrN₂
Temp. topnienia: 86…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08271892
Numer CAS: 230618-41-4