Drukuj
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR918037-1G OR918037-250MG OR918037-5G
APOSOR918037-1GEA 0 PLN
APOSOR918037-1G APOSOR918037-250MG APOSOR918037-5G
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formuła: C₆H₇BrN₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02253785
Numer CAS: 211738-66-8