Drukuj
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(4-Methylbenzoyl)acrylic acid
OR917829-1G OR917829-5G
APOSOR917829-1GEA 421 PLN
APOSOR917829-1G APOSOR917829-5G
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
Formuła: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075338
Numer CAS: 20972-36-5