Drukuj
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9178-1G OR9178-25G OR9178-5G
APOSOR9178-1GEA 437 PLN
APOSOR9178-1G APOSOR9178-25G APOSOR9178-5G
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formuła: C₉H₇BrN₂O
Temp. topnienia: 81…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08087563
Numer CAS: 160377-57-1