Drukuj
trans-Methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl (1R,4R)-4-(hydroxymethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Methyl trans-4-hydroxymethylcyclohexanecarboxylate, (1R,4R)-Methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate
OR917667-1G OR917667-250MG
APOSOR917667-1GEA 450 PLN
APOSOR917667-1G APOSOR917667-250MG
trans-Methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate 95%
trans-Methyl 4-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate
Formuła: C₉H₁₆O₃
MW: 172.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840884
Numer CAS: 110928-44-4