Drukuj
4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-DL-Phe(4-I)-OH
OR917657-25G OR917657-5G
APOSOR917657-25GEA 3940 PLN
APOSOR917657-25G APOSOR917657-5G
4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
4-Iodo-DL-phenylalanine
Formuła: C₉H₁₀INO₂
MW: 291.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063066
Numer CAS: 14173-41-2