Drukuj
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, Di-tert-butyl Hydrazodiformate, Di-tert-butyl 1,2-Hydrazinedicarboxylate
OR917632-100G OR917632-25G
APOSOR917632-100GEA 356 PLN
APOSOR917632-100G APOSOR917632-25G
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate 98%
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₄
MW: 232.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015000
Numer CAS: 16466-61-8