Drukuj
5-Oxohexanoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Glurate, 5-Ketohexanoic Acid, 4-Acetylbutyric Acid
OR917515-100G OR917515-25G
APOSOR917515-100GEA 1330 PLN
APOSOR917515-100G APOSOR917515-25G
5-Oxohexanoic acid 98%
5-Oxohexanoic acid
Formuła: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004412
Numer CAS: 3128-06-1