Drukuj
trans-Decahydroquinoline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR917395-100G OR917395-25G OR917395-5G
APOSOR917395-100GEA 4030 PLN
APOSOR917395-100G APOSOR917395-25G APOSOR917395-5G
trans-Decahydroquinoline 98%
trans-Decahydroquinoline
Formuła: C₉H₁₇N
MW: 139.24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00137755
Numer CAS: 767-92-0