Drukuj
Eter etylowy 2-bromoetylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR917179-100G OR917179-500G
APOSOR917179-100GEA 836 PLN
APOSOR917179-100G APOSOR917179-500G
Eter etylowy 2-bromoetylu 97%
Eter etylowy 2-bromoetylu
Formuła: C₄H₉BrO
MW: 153.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000237
Numer CAS: 592-55-2