Drukuj
2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(Piperidin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
OR917162-10G OR917162-1G OR917162-5G
APOSOR917162-10GEA 3190 PLN
APOSOR917162-10G APOSOR917162-1G APOSOR917162-5G
2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride ≥98%
2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride
Formuła: C₁₂H₁₇Cl₂N₃
MW: 274.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08461220
Numer CAS: 51785-23-0