Drukuj
S,S'-Diethyl dithiocarbonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Dithiocarbonic Acid S,S'-Diethyl Ester
OR916981-1G OR916981-5G
APOSOR916981-1GEA 1640 PLN
APOSOR916981-1G APOSOR916981-5G
S,S'-Diethyl dithiocarbonate 95%
S,S'-Diethyl dithiocarbonate
Formuła: C₅H₁₀OS₂
MW: 150.25 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144162
Numer CAS: 623-80-3