Drukuj
4-Bromodibenzothiophene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR916957-25G OR916957-50G
APOSOR916957-25GEA 1280 PLN
APOSOR916957-25G APOSOR916957-50G
4-Bromodibenzothiophene 98%
4-Bromodibenzothiophene
Formuła: C₁₂H₇BrS
Temp. topnienia: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683746
Numer CAS: 97511-05-2