Drukuj
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Di-tert-butylmethanimine, 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanimine
OR916803-1G OR916803-5G
APOSOR916803-1GEA 766 PLN
APOSOR916803-1G APOSOR916803-5G
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine 95%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine
Formuła: C₉H₁₉N
MW: 141.26 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216566
Numer CAS: 29097-52-7