Drukuj
DL-Methionine methyl ester hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 2-amino-4-(methylthio)butanoate hydrochloride, H-DL-Met-OMe·HCl
OR916765-100G OR916765-25G OR916765-5G
APOSOR916765-100GEA 2950 PLN
APOSOR916765-100G APOSOR916765-25G APOSOR916765-5G
DL-Methionine methyl ester hydrochloride 95%
DL-Methionine methyl ester hydrochloride
Formuła: C₆H₁₃NO₂S·HCl
MW: 199.7 g/mol
Temp. topnienia: 110…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067540
Numer CAS: 16118-36-8