Drukuj
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,5-Dibromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 4,5-Dibromo-2-furoic acid methyl ester, Methyl 4,5-Dibromo-2-furoate
OR916713-1G OR916713-5G
APOSOR916713-1GEA 334 PLN
APOSOR916713-1G APOSOR916713-5G
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Formuła: C₆H₄Br₂O₃
MW: 283.90 g/mol
Temp. topnienia: 56…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00092493
Numer CAS: 54113-41-6