Drukuj
5-Metylo-3-heksanon 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl Isobutyl ketone, 5-Methyl-3-hexanone
OR916458-10G OR916458-1G OR916458-5G
APOSOR916458-10GEA 3090 PLN
APOSOR916458-10G APOSOR916458-1G APOSOR916458-5G
5-Metylo-3-heksanon 95%
5-Metylo-3-heksanon
Formuła: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009319
Numer CAS: 623-56-3