Drukuj
Benzyl 2-Naphthyl Ether 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Benzyl 2-Naphthyl Ether, 2-Benzyloxynaphthalene
OR916445-100G OR916445-25G
APOSOR916445-100GEA 327 PLN
APOSOR916445-100G APOSOR916445-25G
Benzyl 2-Naphthyl Ether 95%
Benzyl-2-naphthyl ether
Formuła: C₁₇H₁₄O
Temp. topnienia: 96…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00089092
Numer CAS: 613-62-7