Drukuj
4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-(tert-Butoxy)benzonitrile
OR916364-25G OR916364-5G
APOSOR916364-25GEA 1160 PLN
APOSOR916364-25G APOSOR916364-5G
4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
4-tert-Butoxybenzonitrile
Formuła: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03425273
Numer CAS: 185259-36-3