Drukuj
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II)
OR916291-5G OR916291-1G
APOSOR916291-5GEA 1100 PLN
APOSOR916291-5G APOSOR916291-1G
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Formuła: C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd
MW: 589.77 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03844773
Numer CAS: 59831-02-6