Drukuj
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methylbenzylsulphonyl chloride, o-Tolylmethanesulphonyl chloride
OR9162-1G OR9162-250MG OR9162-100MG
APOSOR9162-1GEA 0 PLN
APOSOR9162-1G APOSOR9162-250MG APOSOR9162-100MG
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₉ClO₂S
MW: 204.673 g/mol
Temp. topnienia: 51.5…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683108
Numer CAS: 92614-55-6