Drukuj
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9157-1G OR9157-250MG OR9157-5G
APOSOR9157-1GEA 363 PLN
APOSOR9157-1G APOSOR9157-250MG APOSOR9157-5G
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Formuła: C₁₀H₉NO
Temp. topnienia: 84…86 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08271908
Numer CAS: 90923-75-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III